Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
Katalog # ECHLRMAG1013
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG1013
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
Price
2.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    100×
  • Beskrivelse:
    Plan apochromat, N.A. 100
  • Seq:
    07
  • Arbejdsafstand:
    0,21 mm