Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
Katalog # ECHLRMAG1013
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:100×
- Beskrivelse:Plan apochromat, N.A. 100
- Seq:07
- Arbejdsafstand:0,21 mm