Orders LinkContactUsLinkComponent
Indstøbningsringe
Indstøbningsringe
lyserød
Katalog # KART0291913
Leverandør:   KARTELL
Indstøbningsringe
Katalog # KART0291913
Leverandør:  KARTELL
Indstøbningsringe
Indstøbningsringe
lyserød
Price
2.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Embedding rings made from ABS.
  • Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
Specifikationer
  • Farve:
    lyserød