Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Katalog # ECHLRMAG91022
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG91022
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Price
12.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    10×
  • Beskrivelse:
    Plan apochromat N.A. 0,40
  • Seq:
    19
  • Arbejdsafstand:
    3,2 mm