Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Katalog # ECHLRMAG91022
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:10×
- Beskrivelse:Plan apochromat N.A. 0,40
- Seq:19
- Arbejdsafstand:3,2 mm