Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks

Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
Katalog # 214-0486
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks
Katalog # 214-0486
Leverandør:  VWR Collection
   Lav fremstillingspåvirkning
VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks
VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks

Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml

Price
206,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
  • Cat. No.:
    214-0486
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning