Ringbrynjehandsker
XL, sølvfarvet
PRTWAC01SIRXL
: Portwest
Perfekt til kødforarbejdningsmiljøer, hvor beskyttelse mod skarpe knive er afgørende.
- Fremstillet af ringbrynje i rustfrit stål for maksimal beskyttelse
- Ideel til kødforarbejdning
- Ambidextrous design velegnet til venstre- eller højrehåndede brugere
- Velegnet til fødevareforarbejdningsanlæg og modstandsdygtig over for fedt, animalsk fedt og olier
- Kan bruges i fødevareindustrien (metalpåviselig)
- Betal i singler
Clip fastgørelse for forbedret hygiejne for at reducere opbygning af bakterier. Ambidextrous, der passer til højre- og venstrehåndede brugere. Betal enkeltvis.
Farve: Sølv
: EN 1082 (1) CE fødevaresikker. CE certificeret.
- Handske størrelse:XL
- Farve:sølvfarvet
- Seq:04
- Cat. No.:PRTWAC01SIRXL
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Ambidextrous
- Materiale:Rustfrit stål
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Latex/latex-fri:Latex-fri
- Sterility:Non sterile
- Engangs/Genbrugelig:Genanvendelig