Powder funnel, short stem
40 mm, 14 mm, 18 mm
Katalog # HECH44001012
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:40 mm
- Seq:01
- Stilk udv. Ø:14 mm
- Stilklængde:18 mm