Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
300×300 mm, Max. 450 °C, 1200 W, 300×300 mm, HP-200D-L-C, 310×375×105 mm
Katalog # STUA04807-66
Leverandør:   Cole Parmer
Hotplates
Katalog # STUA04807-66
Leverandør:  Cole Parmer
Hotplates
Hotplates
300×300 mm, Max. 450 °C, 1200 W, 300×300 mm, HP-200D-L-C, 310×375×105 mm
Price
10.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Keramisk topplade eller topplade af legering af aluminium/silikone.
  • 'Varme' advarselslampe blinker, når pladens temperatur er over 50 °C
Keramisk: Fremragende kemikalieresistens, let at rengøre og tillader højere temperatur.
Aluminiumlegering: Økonomisk og hurtig temperaturstigning.
Specifikationer
  • Varmeområde:
    300×300 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    1200 W
  • Temperatur:
    Max. 450 °C
  • B×D×H:
    310×375×105 mm
  • Pladestørrelse:
    300×300 mm
  • Model:
    HP-200D-L-C