Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
300×500 mm, Max. 375 °C, 2250 W, 300×500 mm, HP-200D-XL-C, 510×375×125 mm
Katalog # STUA04807-70
Leverandør:   Cole Parmer
Hotplates
Katalog # STUA04807-70
Leverandør:  Cole Parmer
Hotplates
Hotplates
300×500 mm, Max. 375 °C, 2250 W, 300×500 mm, HP-200D-XL-C, 510×375×125 mm
Price
13.600,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Keramisk topplade eller topplade af legering af aluminium/silikone.
  • 'Varme' advarselslampe blinker, når pladens temperatur er over 50 °C
Keramisk: Fremragende kemikalieresistens, let at rengøre og tillader højere temperatur.
Aluminiumlegering: Økonomisk og hurtig temperaturstigning.
Specifikationer
  • Varmeområde:
    300×500 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    2250 W
  • Temperatur:
    Max. 375 °C
  • B×D×H:
    510×375×125 mm
  • Pladestørrelse:
    300×500 mm
  • Model:
    HP-200D-XL-C