Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 0.25 mm ID; 33 ft
Catalog # MFLX05502-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX05502-12
- MFLX05502-46
- MFLX05502-32
- MFLX05502-34
- MFLX05502-30
- MFLX05502-31
- MFLX05502-39
- MFLX05502-40
- MFLX05502-36
- MFLX05502-38
- MFLX05502-10
- MFLX05502-42
- MFLX05502-44
- MFLX05502-09
- MFLX05502-14
- MFLX05502-16
- MFLX05502-48
- MFLX05502-49
- MFLX05502-22
- MFLX05502-24
- MFLX05502-18
- MFLX05502-19
- MFLX05502-28
- MFLX05502-26
- MFLX05502-27
- Length per pack:
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- 10 m (33 ft.)
- Maks. tryk:
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- Pump series:
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Ismatec
- Regulatory approvals:
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisering:
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Crystal clear and flexible while also being long-lasting and crack-resistant.
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Applications: General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments
Sterilize by autoclave or ethylene oxide gas.
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Rør udv.Ø:2,05 mm (0,08")
- Rør int.Ø:0,25 mm (0,0098")
- Maks. tryk:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:Ismatec
- Beskrivelse:Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 0,25 mm ID; 33 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:10 m (33 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisering:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangemateriale:Tygon® LMT-55
- Pakn:33 Feet
- Hose barb size:0,0098"
- Ismatec Masterflex tubing size:12
Frequently Bought Together