Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat N.A. 0,65, 40×, 0,8 mm
Katalog # ECHLRMAG04022
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG04022
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat N.A. 0,65, 40×, 0,8 mm
Price
1.450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    40×
  • Beskrivelse:
    Plan achromat N.A. 0,65
  • Seq:
    13
  • Arbejdsafstand:
    0,8 mm