Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Slanger, PVC
8,00 mm, 1,50 mm, 11,00 mm
  DENE3500811
Slanger, PVC
  DENE3500811
Slanger, PVC
Slanger, PVC
8,00 mm, 1,50 mm, 11,00 mm
2.020,00 kr
1 * 100 m
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
  • Rør udv.Ø:
    11,00 mm
  • Rør int.Ø:
    8,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,50 mm
  • Seq:
    34