Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
MICROCP 2.0UL 32MM 1 * 1.000 Items
Katalog # DRUM1-000-0020/CA
Leverandør:
DRUMMOND
Udvid billedet
MICROCP 2.0UL 32MM 1 * 1.000 Items
Katalog # DRUM1-000-0020/CA
Leverandør:
DRUMMOND
Frequently Bought Together
VWR®, Funnels with short stem
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Laboratorieflasker, rund, med skruelåg
Leverandør: VWR Collection
Laboratorieflasker, rund, med skruelåg, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
VWR®, Bægerglas, høj type
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Beakers, Low Form, Heavy-Duty
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Erlenmeyer-kolber med standardslib
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Pasteurpipetter
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Test Sieves, 400×65 mm
Leverandør: VWR Collection