Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Benzylimidazol
10 g
  CAYM70510-10
1-Benzylimidazol
  CAYM70510-10
 :  4238-71-5
1-Benzylimidazol
10 g
 :  4238-71-5
695,00 kr
1 * 10 g
 :  1-Benzyl-1H-imidazole
  •  :4238-71-5
  •  :C₁₀H₁₀N₂
  •  :MFCD00005296
  •  :158.2 g/mol
  •  :310 °C (1013 hPa)
  •  :72 °C
  •  :1,22 g/cm³ (25 °C)
  •  :224-200-4
  • Pakn:
    10 g