Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Contact slide Chrom 1 Salmonella, 20
Katalog # LIOF525292
Leverandør:   LIOFILCHEM
Dip slides
Katalog # LIOF525292
Leverandør:  LIOFILCHEM
CAS nummer:  
Dip slides
Dip slides
Contact slide Chrom 1 Salmonella, 20
CAS nummer:  
Price
467,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 Items
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    20
  • Beskrivelse:
    Contact slide Chrom 1 Salmonella
Specifikationer