Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Plastic container, 25 kg
Katalog # 24403.460
Leverandør:   VWR Chemicals
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24403.460
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  56-40-6
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Plastic container, 25 kg
CAS nummer:  56-40-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck Index:13,04504
  • Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:83 °C
  • Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-272-2
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.2 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic container
  • Pakn:
    25 kg
Specifikationer