Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIMB1014-100G
Leverandør:   Apollo Scientific
Sulfanilamid
Katalog # APOSBIMB1014-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  63-74-1
Sulfanilamid
Bottle, 100 g
CAS nummer:  63-74-1
Price
187,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer