Orders LinkContactUsLinkComponent
Linolsyre
Bottle, 100 g
  APOSBIL9075-100G
Linolsyre
  APOSBIL9075-100G
 :  60-33-3
Linolsyre
Bottle, 100 g
 :  60-33-3
1.650,00 kr
1 * 100 g
 :  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  •  :60-33-3
  •  :C₁₈H₃₂O₂
  •  :MFCD00064241
  •  :280.45 g/mol
  •  :230 °C/15mmHg
  •  :–12 °C
  •  :0,902 g/cm³ (25 °C)
  •  :>110 °C
  •  :Fryser
  •  :200-470-9
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g