Digitonin
Bottle, 250 mg
Katalog # APOSBID3301-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonymer: Digitonin
- CAS nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL nummer:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:234-255-6
- FN:3462
- ADR:6.1,III
Documents
APOSBID3301-250MG_TDS_EN
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:250 mg