Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® Plate 384
J.T.Baker® Plate 384
PP-plader, transparent, 5 - 110 µl, -, 120 µl
Katalog # 43004-0120
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
J.T.Baker® Plate 384
Katalog # 43004-0120
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
J.T.Baker® Plate 384
J.T.Baker® Plate 384
PP-plader, transparent, 5 - 110 µl, -, 120 µl
Price
1.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Leveres i PP for automatiserede screenings- og lagersystemer.
  • Den alfanumeriske kode letter prøveidentifikation
  • Kvadratiske brønde for øget volumen
  • V-bund for høj genindvinding af prøve
  • Høj ramme (3 mm) for stabil og sikker stabling
J.T.Baker® Plate 384 er ideel til små prøvevolumener.
Specifikationer
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    5 - 110 µl
  • Steril:
    -
  • Farve:
    transparent
  • Beskrivelse:
    PP-plader
  • Brøndvolumen:
    120 µl
  • Cat. No.:
    43004-0120
  • Miljøcertificering:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning