J.T.Baker® Plate 96
Ps-plader, F-bund, klar, -, 0,35 ml
: Avantor
J.T.Baker® Plate 96 round well plates fremstillet af PS er ideelle til ELISA applikationer.
- Alfanumerisk kode hjælper ved identifikation af prøver
- Pladeform reducerer prøveoverførsel markant
- Standarddimensioner (128×85 mm) sikrer kompatibilitet med de fleste laboratoriemaskiner
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf Avantor J.T.Baker® Robotic Consumables
Product Literature
TDS Well Plates
Datasheet
- Steril:-
- Farve:klar
- Beskrivelse:Ps-plader, F-bund
- Brøndvolumen:0,35 ml
- Cat. No.:43001-0119
- Miljøcertificering:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning