J.T.Baker® Plate 96
PS-plader, U-bund, klar, -, 0,3 ml
Katalog # 43001-0117
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
J.T.Baker® Plate 96 round well plates fremstillet af PS er ideelle til ELISA applikationer.
- Alfanumerisk kode hjælper ved identifikation af prøver
- Pladeform reducerer prøveoverførsel markant
- Standarddimensioner (128×85 mm) sikrer kompatibilitet med de fleste laboratoriemaskiner
Documents
Specifikationer
- Steril:-
- Farve:klar
- Beskrivelse:PS-plader, U-bund
- Brøndvolumen:0,3 ml
- Cat. No.:43001-0117
- Miljøcertificering:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning