Orders LinkContactUsLinkComponent
Målekolber, Klasse A
50** ml, 14/23, 0,080 ± ml
  HIRS2820278
 :   HIRSCHMANN
Målekolber, Klasse A
  HIRS2820278
Målekolber, Klasse A
Målekolber, Klasse A
50** ml, 14/23, 0,080 ± ml
407,00 kr
1 * 2 Items
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
 : DIN EN ISO 1042
  • NS:
    14/23
  • Kapacitet:
    50** ml
  • Seq:
    10
  • Tolerance:
    0,080 ± ml