Målekolber, Klasse A
50** ml, 14/23, 0,080 ± ml
HIRS2820278
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
- Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
- Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
: DIN EN ISO 1042
- NS:14/23
- Kapacitet:50** ml
- Seq:10
- Tolerance:0,080 ± ml