Målekolber, Klasse A
10** ml, 10/19, 0,040 ± ml
Katalog # HIRS2820261
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
- Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
- Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Specifikationer
- NS:10/19
- Kapacitet:10** ml
- Seq:04
- Tolerance:0,040 ± ml