Orders LinkContactUsLinkComponent
Målekolber, Klasse A
10** ml, 10/19, 0,040 ± ml
Katalog # HIRS2820261
Leverandør:   HIRSCHMANN
Målekolber, Klasse A
Katalog # HIRS2820261
Leverandør:  HIRSCHMANN
Målekolber, Klasse A
Målekolber, Klasse A
10** ml, 10/19, 0,040 ± ml
Price
361,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Specifikationer
  • NS:
    10/19
  • Kapacitet:
    10** ml
  • Seq:
    04
  • Tolerance:
    0,040 ± ml