Orders LinkContactUsLinkComponent
Coronen
Bottle, 250 mg
  APOSOR40595-250MG
Coronen
  APOSOR40595-250MG
 :  191-07-1
Coronen
Bottle, 250 mg
 :  191-07-1
615,00 kr
1 * 250 mg
 :  Hexabenzobenzene
  •  :191-07-1
  •  :C₂₄H₁₂
  •  :MFCD00004134
  •  :300.36 g/mol
  •  :525 °C
  •  :428 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :205-881-7
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    250 mg