Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc formate 95+%

Zinc formate 95+%

Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR922222-100G
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
Zinc formate 95+%
Katalog # APOSOR922222-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  557-41-5
Zinc formate 95+%

Bottle, 100 g

CAS nummer:  557-41-5
Price
802,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:557-41-5
  • Formel:C₂H₂O₄Zn
  • MDL nummer:MFCD00050836
  • Molecular Weight:155.40 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3077
  • ADR:9+EHS,III
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g

Specifikationer