Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethylpyrocatechol 97%
4-Ethylpyrocatechol 97%
Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR925237-1G
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Ethylpyrocatechol 97%
Katalog # APOSOR925237-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  1124-39-6
4-Ethylpyrocatechol 97%
Bottle, 1 g
CAS nummer:  1124-39-6
Price
308,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
  • CAS nummer:1124-39-6
  • Formel:C₈H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00015847
  • Molecular Weight:138.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer