(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Bottle, 5 g
Katalog # APOSOR51794-5G
Leverandør: Apollo Scientific
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Katalog # APOSOR51794-5G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 51719-65-4
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
- CAS nummer:51719-65-4
- Formel:C₈H₆Cl₂O₂
- MDL nummer:MFCD01764671
- Molecular Weight:205.03 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:5 g