3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Bottle, 5 g
Katalog # APOSOR919394-5G
Leverandør: Apollo Scientific
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Katalog # APOSOR919394-5G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 69574-07-8
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:69574-07-8
- Formel:C₁₁H₁₄O₂
- MDL nummer:MFCD13152308
- Molecular Weight:178.228 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:5 g