Orders LinkContactUsLinkComponent
Morpholin 99%
Morpholin 99%
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR13977-500G
Ætsende
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Morpholin 99%
Katalog # APOSOR13977-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  110-91-8
Morpholin 99%
Bottle, 500 g
CAS nummer:  110-91-8
Price
933,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00005972
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Kogende Pt:129 °C
  • Smeltende Pt:–7…–5 °C
  • Smeltende Pt:–7 to –5 °C
  • Tæthed:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:31 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-815-1
  • FN:2054
  • ADR:8+3,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g