4-Ethylanisol 98%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR916875-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1-Ethyl-4-methoxybenzene
- CAS nummer:1515-95-3
- Formel:C₉H₁₂O
- MDL nummer:MFCD00015176
- Molecular Weight:136.19 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g