Ninhydrin 99%
Bottle, 100 g
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- MDL nummer:MFCD00003791
- Molecular Weight:178.14 g/mol
- Smeltende Pt:250 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:207-618-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g