Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%

Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR928299-1G
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Katalog # APOSOR928299-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  95658-81-4
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%

Bottle, 1 g

CAS nummer:  95658-81-4
Price
1.330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:95658-81-4
  • Formel:C8H7NO
  • MDL nummer:MFCD16999137
  • Molecular Weight:133.1500 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g

Specifikationer