Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ethylbenzen

Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR14988-25G
Leverandør:   Apollo Scientific
Ethylbenzen
Katalog # APOSOR14988-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  100-41-4
Ethylbenzen

Bottle, 25 g

CAS nummer:  100-41-4
Price
439,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylethane
  • CAS nummer:100-41-4
  • Formel:C₈H₁₀
  • MDL nummer:MFCD00011647
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1175
  • ADR:3,II

 

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g

Specifikationer