Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 100 g
Katalog # APOSPC37872-100G
Leverandør: Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Katalog # APOSPC37872-100G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 24937-79-9
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:24937-79-9
- Formel:(-CH₂CF₂-)n
- MDL nummer:MFCD00084470
- Smeltende Pt:155…165 °C
- Tæthed:1,74 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g