Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 100 g
Katalog # APOSPC37872-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Katalog # APOSPC37872-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 100 g
CAS nummer:  24937-79-9
Price
1.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:24937-79-9
  • Formel:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL nummer:MFCD00084470
  • Smeltende Pt:155…165 °C
  • Tæthed:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g