Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzophenon
Benzophenon
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR8243-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Benzophenon
Katalog # APOSOR8243-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  119-61-9
Benzophenon
Bottle, 500 g
CAS nummer:  119-61-9
Price
538,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
  • CAS nummer:119-61-9
  • Formel:C₁₃H₁₀O
  • MDL nummer:MFCD00003076
  • Molecular Weight:182.22 g/mol
  • Kogende Pt:305 °C
  • Smeltende Pt:47…51 °C
  • Flash Pt:138 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-337-6
  • FN:3077
  • ADR:9+EHS,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g