Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,5-Dimethoxypyridine 95%

2,5-Dimethoxypyridine 95%

Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR471688-1G
Leverandør:   Apollo Scientific
2,5-Dimethoxypyridine 95%
Katalog # APOSOR471688-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  867267-24-1
2,5-Dimethoxypyridine 95%

Bottle, 1 g

CAS nummer:  867267-24-1
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:867267-24-1
  • Formel:C₇H₉NO₂
  • MDL nummer:MFCD12546620
  • Molecular Weight:139.152 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g

Specifikationer