2,2'-Difluorbiphenyl
Bottle, 25 g
Katalog # APOSPC2748-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:388-82-9
- Formel:C₁₂H₈F₂
- Molecular Weight:190.19 g/mol
- Smeltende Pt:117…121 °C
- ADR:9,II
- :Density: 1.393 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:3152
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g