Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2,2'-Difluorbiphenyl

Bottle, 1 g
Katalog # APOSPC2748-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2,2'-Difluorbiphenyl
Katalog # APOSPC2748-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  388-82-9
2,2'-Difluorbiphenyl

Bottle, 1 g

CAS nummer:  388-82-9
Price
659,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:388-82-9
  • Formel:C₁₂H₈F₂
  • Molecular Weight:190.19 g/mol
  • Smeltende Pt:117…121 °C
  • ADR:9,II
  •  :Density: 1.393 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3152
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g

Specifikationer