Orders LinkContactUsLinkComponent
Chinolin 98%
Chinolin 98%
Bottle, 250 g
Katalog # APOSOR45105-250G
Irriterende
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
Chinolin 98%
Katalog # APOSOR45105-250G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  91-22-5
Chinolin 98%
Bottle, 250 g
CAS nummer:  91-22-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:91-22-5
  • Formel:C₉H₇N
  • MDL nummer:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Kogende Pt:236…238 °C
  • Smeltende Pt:–17…–13 °C
  • Smeltende Pt:–17 to –13 °C
  • Tæthed:1,093 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:101 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-051-6
  • FN:2656
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    250 g