Orders LinkContactUsLinkComponent
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Bottle, 5 g
Katalog # APOSPC200534-5G
Leverandør:   Apollo Scientific
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Katalog # APOSPC200534-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  404-98-8
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Bottle, 5 g
CAS nummer:  404-98-8
Price
1.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
  • CAS nummer:404-98-8
  • Formel:C₈H₇FO₃
  • MDL nummer:MFCD02295721
  • Molecular Weight:170.14 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g