(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Bottle, 1 g
Katalog # APOSPC200534-1G
Leverandør: Apollo Scientific
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Katalog # APOSPC200534-1G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 404-98-8
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
- CAS nummer:404-98-8
- Formel:C₈H₇FO₃
- MDL nummer:MFCD02295721
- Molecular Weight:170.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 g