Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65, 40×, 2,0 mm
Katalog # 630-3322
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # 630-3322
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65, 40×, 2,0 mm
Price
6.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    40×
  • Beskrivelse:
    Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65
  • Seq:
    18
  • Arbejdsafstand:
    2,0 mm