Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Syringes, 3-piece

With needle G26×13 mm, 1 ml
Katalog # TERUMDSS01S2613E
Leverandør:   TERUMO
Syringes, 3-piece
Katalog # TERUMDSS01S2613E
Leverandør:  TERUMO
Syringes, 3-piece
Syringes, 3-piece

With needle G26×13 mm, 1 ml

Price
183,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri

  • Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
  • Steriliseret ved bestråling af elektronstråler

 : Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550

 : Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    With needle G26×13 mm
  • Seq:
    23