Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, 3-piece

Syringes, 3-piece

With needle G25×16 mm, 1 ml
Katalog # TERUMDSS01S2516E
Leverandør:   TERUMO
Syringes, 3-piece
Katalog # TERUMDSS01S2516E
Leverandør:  TERUMO
Syringes, 3-piece
Syringes, 3-piece

With needle G25×16 mm, 1 ml

Price
183,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri

  • Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
  • Steriliseret ved bestråling af elektronstråler

Certifications: Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550

Emballering: Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    With needle G25×16 mm
  • Seq:
    22
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.