Orders LinkContactUsLinkComponent
Kompatible køletermostatbade
Kompatible køletermostatbade
CC-508, −55...+200 °C, ±0,02 °C, 3 kW, -; 1,5; 1,5; 1,5; 1; -; 0,3; -; -; - kW, 5 L, R1270A, 0,15 L, 410×480×764 mm, 68 kg
Katalog # HUBE2045.0001.01
Leverandør:   HUBER
Kompatible køletermostatbade
Katalog # HUBE2045.0001.01
Leverandør:  HUBER
Kompatible køletermostatbade
Kompatible køletermostatbade
CC-508, −55...+200 °C, ±0,02 °C, 3 kW, -; 1,5; 1,5; 1,5; 1; -; 0,3; -; -; - kW, 5 L, R1270A, 0,15 L, 410×480×764 mm, 68 kg
Price
92.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kompakte køletermostatbade med isolerede kølebade er perfekte til direkte temperaturstyring fra −90 op til +200 °C. Det lave badvolumen og høje varme- og kølekapacitet betyder kort opvarmnings- og nedkølingstid, som yderligere kan optimeres ved brug af fortrængningsindsatse (ekstraudstyr). Kalibreringsindsatsene (ekstraudstyr) gør det muligt at anvende cirkulatorerne som kalibreringsbade.
  • Pilot ONE® kan udskiftes og kan anvendes som fjernstyringsenhed (med datakabel som ekstraudstyr)
  • Styreenheden kan opgraderes med udvidet funktionalitet på et hvilket som helst tidspunkt (pakkerne Exclusive E-grade® og Professional E-grade®). Basisversionen er forsynet med 6 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk)
  • Displayets aflæsningsinterval er 0,1 °C men kan ændres til 0,01 °C (Exclusive E-grade® pakken); displayet kan brugertilpasses i forhold til brugerens præferencer, og vigtige oplysninger som fx indstillingspunkt, faktisk intern temperatur eller procestemperatur kan vises i et større format
  • Kraftfuld tryk-/sugepumpe med variabel hastighed med variabel trykstyring (VPC); hastigheden kan styres trinløst
  • Brugeren kan indstille visuelle og akustiske alarmer, som begrænser temperaturintervallet, samt programmere enheden til uovervåget start ved hjælp af ur- og kalenderfunktionerne
All models have Active Cooling Control for cooling power control at the maximum working temperature and an automatic cooling power regulation which saves energy and reduces heat dissipation into the laboratory. Units feature a PT100 sensor connection, adjustable over-temperature and level protection, low liquid level warning and a drain positioned at the front for easy emptying. Natural refrigerant is available as an option, please enquire for details. All models feature the Pilot ONE® controller which offers a brilliant 14,5 cm touchscreen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Maksimale pumpekapaciteter:
25 L/min, 700 mbar tryk, 18,5 L/min, 400 mbar sug
Certifications: Overholder DIN 12876 sikkerhedsklasse III, FL.
Ordering information: Alle modeller har tryk-/sugepumpe med variabel hastighed og kan anvendes til eksterne åbne eller lukkede applikationer.
Caution: * kølekapacitet ved +200; 100; +20; −0; −20; −30; −40; −60; −80 og −90 °C.
** med fortrængningsindsats.
Modeller, som dækker området −90 til +200 °C, samt vandkølede enheder kan fås; Kontakt os for yderligere oplysninger.
Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    3 kW
  • Temperaturområde:
    −55...+200 °C
  • Vægt:
    68 kg
  • Kapacitet:
    5 L
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    410×480×764 mm
  • Refrigerant:
    R1270A, 0,15 L
  • Kølekapacitet:
    -; 1,5; 1,5; 1,5; 1; -; 0,3; -; -; - kW
  • Temp. stabilitet:
    ±0,02 °C
  • Model:
    CC-508
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Trolley
    Trolley
    HUBE6235
    CC-805, CC-415 and CC-505
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Trolley
    Trolley
    HUBE6295
    CC-410wl
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.560,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Displacement insert, W×D×H: 245×240×189 mm
    Displacement insert, W×D×H: 245×240×189 mm
    HUBE6050
    CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.530,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Displacement insert, W×D×H: 265×145×185 mm
    Displacement insert, W×D×H: 265×145×185 mm
    HUBE6049
    CC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Trolley
    Trolley
    HUBE6715
    CC-405
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Calibration insert
    Calibration insert
    HUBE6150
    CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Calibration insert
    Calibration insert
    HUBE6496
    CC-510w, CC-515w, CC-520, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 14.500,00 kr