Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Kapillær, 1,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Katalog # HI03-53-100-15
Leverandør:   Avantor
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
Katalog # HI03-53-100-15
Leverandør:  Avantor
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Kapillær, 1,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Price
kr4,340.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Filmtykkelse:
    1,00 µm
  • Ø indv.:
    0,53 mm
  • Beskrivelse:
    GC column
  • Længde:
    15 m
  • Cat. No.:
    HI03-53-100-15
  • Crossbond:
    Yes
  • Phase composition:
    5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
  • Polarity:
    Low-polarity stationary phase
  • Phase name:
    HI-5 Basic
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-100-PF-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 6.330,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PF-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 867,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PFY-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 7.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-1-PFY-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-25-PF-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 1.690,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-2-PFY-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 1.560,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-50-PF-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 3.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PF-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 582,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PFY-C
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 3.860,00 kr