Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskope, Trinokulær, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
Catalog # 630-3460
Supplier:   MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Catalog # 630-3460
Supplier:  MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskope, Trinokulær, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
Price
24.570,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
  • Automatisk slukning efter 15 m uden brug
  • RoHs kompatible blyfri mål
  • Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
Ordering information: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
Delivery information: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
Specifications
  • Forstørrelse:
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
  • Model:
    Trinokulær
  • Beskrivelse:
    Inverterede mikroskope
  • Seq:
    04
  • Kontrastteknik:
    Lysfelt og fasekontrast
  • Cat. No.:
    630-3460
  • Revolver:
    4 positioner, side facing|4 positioner
  • Hoved:
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Kondensor:
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • Elektriske specifikationer:
    100 – 240 V
  • Belysning:
    Halogen − LED in option
  • Arbejdsafstand:
    72 – 184 mm
  • Fokuseringssystem:
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Krydsbord:
    200×239 mm
  • Okularer:
    WF 10×/20 mm med diopter
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1385
    Phase slider, 3 positions
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1373
    Stage holder for 35 mm Petri dishes
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1383
    Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 121,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1386
    Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 355,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1502
    1× C-mount camera adapter (no lens)
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1381
    Phase ring Ph1
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 307,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1379
    Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.490,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1380
    Phase ring Ph0
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 307,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1376
    Auxiliary stages (one pair)
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 516,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1387
    Metal stage insert
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 323,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1503
    0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1374
    Stage holder for 54 mm Petri dishes
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1320
    LED module 4500 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1319
    LED module, 6000 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1378
    Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1500
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 5.700,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 630-1377
    Glass stage insert
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 154,00 kr