Reagensglas
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:16 mm
- Model:Cylindrical
- Kapacitet:20 ml
- Længde:150 mm
- Materiale:PS
- Seq:10