Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
Reagensglas
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Katalog # KART88320
Leverandør:   KARTELL
Reagensglas
Katalog # KART88320
Leverandør:  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Price
1.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 850 Items
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    16 mm
  • Model:
    Cylindrical
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Længde:
    150 mm
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    10