Orders LinkContactUsLinkComponent
Svampe, VertiKlean®
Svampe, VertiKlean®
lysegul, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Catalog # 115-3203
Supplier:   CONTEC
Svampe, VertiKlean®
Catalog # 115-3203
Supplier:  CONTEC
Svampe, VertiKlean®
Svampe, VertiKlean®
lysegul, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Price
16.050,00 kr
Log in for availability
1 * 120 Items
Product Details & Documents
VertiKlean Sponge er en engangssvamp til laboratoriebrug. Den består af Polynit-aftørringsmateriale, som er lamineret på en ren estersvamp. Svampen er laserskåret for at forsegle kanterne fuldstændigt. Den er designet til generel rengøring og aftørring, men den er også ideel til brug i laboratorier.
  • Polyesterskum med høj absorberingsevne og slidstyrke fra Polynit-stof
  • Kan autoklaveres
Specifications
  • Pakket:
    1 sponge/bag, 120 bags/case
  • Farve:
    lysegul
  • L×B:
    130×130 mm
  • Tykkelse:
    15 mm