Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Thermal HL90, −90...+200 °C, 126 °C, >+82 °C, 5 L
Catalog # JULA8940143
Supplier:   JULABO GmbH
Badvæsker
Catalog # JULA8940143
Supplier:  JULABO GmbH
CAS Number:  
Badvæsker
Badvæsker
Thermal HL90, −90...+200 °C, 126 °C, >+82 °C, 5 L
CAS Number:  
Price
6.460,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
  • Lav giftighed og næsten lugtfri
  • Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
  • Lav viskøsitet og lav rusttendens
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 L
  • Brændpunkt:
    126 °C
  • Flammepunkt:
    >+82 °C
  • Temperaturområde:
    −90...+200 °C
  • Model:
    Thermal HL90